Stromingsdetectoren
Product Details & Documents
Deze stromingsindicatoren met schoepenwiel zorgen voor een duidelijke visualisatie van het debiet voor vloeistoffen of gas in slangen.
- Kleurcodering - Rood/Zwart/Blauw
- Flowindicator in beide stromingsrichtingen en kan onder elke hoek worden gemonteerd
- Het schoepenwiel begint te draaien met ongeveer 150 ml/minuut
LiquiMobil in SAN: Beter geschikt voor koelmiddelcircuits en draagt aanzienlijk bij aan een lager waterverbruik. Niet geschikt voor gebruik met agressieve vloeistoffen. Maximale bedrijfstemperatuur 30 °C.
CheMobil in PMP: PMP vertoont een redelijke chemische bestendigheid, waardoor het geschikt is voor toepassing in combinatie met een groot aantal vloeistoffen. Het is echter niet geschikt voor sterke zuren, basen en oplosmiddelen. CheMobil is steriliseerbaar met stoom. Maximale bedrijfstemperatuur 60 °C.
Aanvaardbare maximumdruk 2 bar
Buitendiameter connector 6 - 11 mm
Afmetingen: 88×15×40 mm
Let op: LiquiMobil is not for use with aggressive liquids - CheMobil is not appropriate for strong acids, bases and solvents.
Documents
Specificaties
- Type:LiquiMobil
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Flow indicator
- Materiaal:SAN
- Seq:02
- Buis Ø:6 - 11 mm
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.