Orders LinkContactUsLinkComponent
Stromingsdetectoren
Stromingsdetectoren
CheMobil, rood, PMP, 6 - 11 mm, Flow indicator
Catalog # 618-1121
Supplier:   BURKLE
Stromingsdetectoren
Catalog # 618-1121
Supplier:  BURKLE
Stromingsdetectoren
Stromingsdetectoren
CheMobil, rood, PMP, 6 - 11 mm, Flow indicator
Price
20,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze stromingsindicatoren met schoepenwiel zorgen voor een duidelijke visualisatie van het debiet voor vloeistoffen of gas in slangen.
  • Kleurcodering - Rood/Zwart/Blauw
  • Flowindicator in beide stromingsrichtingen en kan onder elke hoek worden gemonteerd
  • Het schoepenwiel begint te draaien met ongeveer 150 ml/minuut
LiquiMobil in SAN: Beter geschikt voor koelmiddelcircuits en draagt aanzienlijk bij aan een lager waterverbruik. Niet geschikt voor gebruik met agressieve vloeistoffen. Maximale bedrijfstemperatuur 30 °C.
CheMobil in PMP: PMP vertoont een redelijke chemische bestendigheid, waardoor het geschikt is voor toepassing in combinatie met een groot aantal vloeistoffen. Het is echter niet geschikt voor sterke zuren, basen en oplosmiddelen. CheMobil is steriliseerbaar met stoom. Maximale bedrijfstemperatuur 60 °C.
Aanvaardbare maximumdruk 2 bar
Buitendiameter connector 6 - 11 mm
Afmetingen: 88×15×40 mm
Caution: LiquiMobil is not for use with aggressive liquids - CheMobil is not appropriate for strong acids, bases and solvents.
Specifications
  • Type:
    CheMobil
  • Kleur:
    rood
  • Omschrijving:
    Flow indicator
  • Materiaal:
    PMP
  • Seq:
    04
  • Buis Ø:
    6 - 11 mm