Boxes with Snap-On Lid, Multipurpose
127 mm hoogte, 95 mm Ø, 500 ml
BURK6210-0500
: BURKLE
Box for storing, packing, taking samples, sampling and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods (−40 °C up to briefly +95 °C).
PE, translucent.
- Can be deep frozen
- No crevices
- Suitable for use with foodstuffs
- Capaciteit:500 ml
- Omschrijving:127 mm hoogte, 95 mm Ø
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.