Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
250 ml, 104 mm, 50 mm, transparant
Catalogus # BURK6202-0250
Leverancier:   BURKLE
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Catalogus # BURK6202-0250
Leverancier:  BURKLE
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
250 ml, 104 mm, 50 mm, transparant
Price
7,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE screw lid.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • No crevices
  • Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    104 mm
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Kleur:
    transparant
  • Hoogte:
    50 mm