Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
1000 ml, 126 mm, 126 mm, transparant
Catalogus # BURK6202-1000
Leverancier:   BURKLE
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Catalogus # BURK6202-1000
Leverancier:  BURKLE
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
Containers, met schroefdop, multifunctioneel
1000 ml, 126 mm, 126 mm, transparant
Price
18,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE screw lid.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • No crevices
  • Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    126 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Kleur:
    transparant
  • Hoogte:
    126 mm