Monsternemer, QuickPicker
Monsternemer, roestvrij staal V4A (1.4404)/ AISI 316 L, 500 mm, 300 mm, 25 mm, 75 ml
Catalogus # 312-1175
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Gemaakt van roestvrij staal of PP, transparant, monsterflessen vervaardigd van PE. De QuickPicker is geschikt als bulkgoederen rechtstreeks uit zakken of open containers worden gehaald. Het monster wordt direct in monsternameflessen gedaan. Monsternamediepte 300 mm, diameter 25 mm, lengte 500 mm, inhoud 75 ml.
- Afneembare punt
- Eenvoudig te hanteren en gemakkelijk te reinigen
- Geen randen of spleten, geen restmateriaal van het monster
Levering: De QuickPicker wordt compleet met 2 monsterflessen en een reinigingsborstel geleverd.
Specificaties
- Ø:25 mm
- Onderdompeldiepte:300 mm
- Volume:75 ml
- Omschrijving:Monsternemer, roestvrij staal V4A (1.4404)/ AISI 316 L
- Lengte:500 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitSchroefdraadMateriaalBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Transportkoffer
Productinformatie
- Catalogus #CapaciteitSchroefdraadMateriaalBeschikbaarheidPrice
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.