Afsluitkranen
StopCock, angled, Instroomzijde van 3/4 inch, tuit op uitstroomzijde
Catalogus # 216-2854
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Delen die met media in contact komen van PP, PE en PTFE.
- Nauwsluitend voor volledige afdichting
- Bijzonder moeiteloze bediening
- Met aansluitdopmoer gegarandeerd verticale positie van de kraan
De uitloopkraan is geschikt voor alle containers met R¾" schroefdraadaansluitingen. Schroefdraadadapters maken het aansluiten van kranen op bijna alle containers mogelijk. Drukbestendig tot 2 bar bij 20 °C (zonder uitloopsteun en ring). De uitloophoek en draaibare tuit voorkomen druppelen. Met taps toelopende tuit voor flessen met nauwe openingen met een diameter van 6 tot 8 mm.
Niet geschikt voor stollende stoffen.
Specificaties
- Schroefdraad:Instroomzijde van 3/4 inch, tuit op uitstroomzijde
- Omschrijving:StopCock, angled
- Seq:05