Evaporating flasks
50 ml, 24/40 NS, uncoated
BUCH008750
: BUCHI
Borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For Rotavapor® rotary evaporators. Centre neck. Pear-shaped with ground joint socket or EL-flange.
- Huls:24/40 NS
- Type:uncoated
- Capaciteit:50 ml
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.