Orders LinkContactUsLinkComponent
Elektroden, 2-naalden Array
Elektroden, 2-naalden Array
2-Needle Array™ handgreep, 5 mm tussenruimte
Catalogus # 732-0030
Leverancier:   BTX
Elektroden, 2-naalden Array
Catalogus # 732-0030
Leverancier:  BTX
Elektroden, 2-naalden Array
Elektroden, 2-naalden Array
2-Needle Array™ handgreep, 5 mm tussenruimte
Price
360,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Array-elektroden met twee naalden zijn elektroden, die specifiek zijn ontworpen voor in-vivo-toepassingen zoals het overbrengen van medicijnen of genen. De elektrode bestaat uit een herbruikbaar array-handvat met twee naalden en steriele arrays met twee naalden voor eenmalig gebruik.
  • Roestvrijstalen elektrode, Delrin handvat
  • Eenvoudige, goedkope en veilige non-virale techniek voor in-vivo-gentransfer door directe intramusculaire injectie van plasmide-DNA
De elektrode is verkrijgbaar in twee maten. De array met twee naalden en het handvat van 5 mm worden aanbevolen voor kleine spiermassa's zoals de tibialis van muizen. De array met twee naalden en het handvat van 10 mm worden aanbevolen voor kleine spiermassa's zoals de gastronemius van ratten.
Compatibiliteit van de generator: ECM® 830, ECM® 2001
Spanningsbereik: 0 - 500 V
Bereik van de pulsduur: 10 µs tot 99 ms in een zoutoplossing met fosfaatbuffer
Lengte handvat: 8 cm
Lengte naald: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    2-Needle Array™ handgreep, 5 mm tussenruimte
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.