Orders LinkContactUsLinkComponent
Electroden, Tweezertrodes™
Electroden, Tweezertrodes™
Tweezertrode™ electrode, 10 mm diameter
Catalogus # 732-0016
Leverancier:   BTX
Electroden, Tweezertrodes™
Catalogus # 732-0016
Leverancier:  BTX
Electroden, Tweezertrodes™
Electroden, Tweezertrodes™
Tweezertrode™ electrode, 10 mm diameter
Price
1 470,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo drug or gene delivery applications.
  • De ruimte tussen de elektroden kan worden aangepast tot maximaal 2 cm en worden voorzien van een positieve elektrode-indicator
  • Keuze uit elektroden met een diameter van 7 mm of 10 mm
  • Er zijn ook Tweezertrodes™ van platina verkrijgbaar, Neem voor meer informatie contact met ons op
Tweezertrodes™ consist of a standard 11,5 cm long tweezer modified with stainless steel circular disc electrodes inserted at the tip. Following injection of the molecule of interest, the electrode discs grasp the target tissue and an electroporation pulse is delivered, initiating pore formation and incorporation of the molecules into the tissue cells that are in direct contact with the electrode.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 to 1,0 KV
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS.
* Requires Tweezertrode™ connection cable, please contact your local Avantor office for further details.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Tweezertrode™ electrode, 10 mm diameter
  • Seq:
    5
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Banaanstekker-adapterkabel
    Banaanstekker-adapterkabel
    732-0017
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 215,00 €