Orders LinkContactUsLinkComponent
Elektroden, Caliper
Elektroden, Caliper
Caliper elektrode, messing, 1×1 cm
Catalogus # 732-0001
Leverancier:   BTX
Elektroden, Caliper
Catalogus # 732-0001
Leverancier:  BTX
Elektroden, Caliper
Elektroden, Caliper
Caliper elektrode, messing, 1×1 cm
Price
1 080,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Calliper-elektroden zijn herbruikbare elektroden volgens het calliper-principe voor diverse in-vivo-toepassingen zoals het overbrengen van medicijnen of genen. Calliper-elektroden bestaan uit een calliper en een paar plaatelektroden.
  • The electrode plates can be adjusted by using the roller mounted on the calliper
  • The electrodes clasp the target tissue area following injection of the molecule of interest and electroporation pulses are delivered using a BTX generator
  • The electric field introduced by the calliper electrodes causes transient pores to form in the cells of the tissue, allowing uptake of the molecules into cells
Er zijn twee modellen leverbaar. De callipers van 1×1 cm met koperen elektrodeplaten worden gebruikt voor kleinere dieren. De grotere callipers worden geleverd met twee paar roestvrijstalen elektrodeplaten van 1,5×1,5 cm of 2×2 cm, en worden gebruikt voor grotere oppervlakken.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 500 V (depending on electrode gap).
Pulslengtebereik: 10 µsec tot 99 msec (meervoudige pulsen toegestaan)
Electrode gap: 0,1 to 13 cm.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Caliper elektrode, messing, 1×1 cm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.