Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsterdompelaars
Monsterdompelaars
Monsternamepotje met versterkte rand en tuit, PTFE/staal, 155 mm, 105 mm, 1000 ml
Catalogus # BRND90462
Leverancier:   Brand
Monsterdompelaars
Catalogus # BRND90462
Leverancier:  Brand
Monsterdompelaars
Monsterdompelaars
Monsternamepotje met versterkte rand en tuit, PTFE/staal, 155 mm, 105 mm, 1000 ml
Price
285,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Specificaties
  • Ø:
    105 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    Monsternamepotje met versterkte rand en tuit
  • Lengte:
    155 mm
  • Materiaal:
    PTFE/staal
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Verlengstaaf voor monsternamepotje, 600 mm lang
    Verlengstaaf voor monsternamepotje, 600 mm lang
    BRND90470
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 121,00 €