Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsterdompelaars
Monsterdompelaars
Monsternamepotje met versterkte rand en tuit, PTFE/staal, 65 mm, 55 mm, 100 ml
Catalogus # BRND90438
Leverancier:   Brand
Monsterdompelaars
Catalogus # BRND90438
Leverancier:  Brand
Monsterdompelaars
Monsterdompelaars
Monsternamepotje met versterkte rand en tuit, PTFE/staal, 65 mm, 55 mm, 100 ml
Price
168,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Specificaties
  • Ø:
    55 mm
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Omschrijving:
    Monsternamepotje met versterkte rand en tuit
  • Lengte:
    65 mm
  • Materiaal:
    PTFE/staal
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Verlengstaaf voor monsternamepotje, 600 mm lang
    Verlengstaaf voor monsternamepotje, 600 mm lang
    BRND90470
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 121,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.