Tidy tray
12, 402×302×60 mm
BRND768510
: Brand
PVC, wit.
- Versie met 12 compartimenten voor kleine artikelen zoals magnetische roerstaven
- Versie met 5 compartimenten voor kleine onderdelen van diverse formaten zoals pipetten, thermometers, reageerbuizen en spatels
- Eenvoudig te reinigen dankzij de gladde oppervlakken met afgeronde hoeken
Voor goed georganiseerde opslag van veel artikelen in lades, op legplaten of op een werkplek.
- Compartimenten:12
- b×d×h:402×302×60 mm