Transferpipetten
4,0 ml, 25, 3,0 mm, 150 mm, - ml, -, Bulk
Catalogus # 612-1715
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE.
- Zeer goede reproduceerbaarheid van het aantal druppels per millimeter
- Ideaal voor aliquots
- Pasteurpipetten kunnen worden gevuld, diepgevroren of veranderd in een gesloten vat door de tip met hitte te verzegelen
- De geïntegreerde pipetballon kan gemakkelijk worden ingedrukt om vermoeidheid door frequente pipettering te beperken
- Bestendig tegen sterilisatie door gas of gammastraling
Documents
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Capaciteit:4,0 ml
- Lengte:150 mm
- Seq:06
- Druppels per ml:25
- Schaalverdeling:- ml
- Steel Ø:3,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.