Orders LinkContactUsLinkComponent
Transferpipetten
Transferpipetten
2,0 ml, 22 - 26, 3,3 mm, 152 mm, 2/0,5 ml, 2 ml, -, Bulk
Catalogus # BRND747765
Leverancier:   Brand
Transferpipetten
Catalogus # BRND747765
Leverancier:  Brand
Transferpipetten
Transferpipetten
2,0 ml, 22 - 26, 3,3 mm, 152 mm, 2/0,5 ml, 2 ml, -, Bulk
Price
65,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE.
  • Zeer goede reproduceerbaarheid van het aantal druppels per millimeter
  • Ideaal voor aliquots
  • Pasteurpipetten kunnen worden gevuld, diepgevroren of veranderd in een gesloten vat door de tip met hitte te verzegelen
  • De geïntegreerde pipetballon kan gemakkelijk worden ingedrukt om vermoeidheid door frequente pipettering te beperken
  • Bestendig tegen sterilisatie door gas of gammastraling
Specificaties
  • Verpakt:
    Bulk
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    2,0 ml
  • Lengte:
    152 mm
  • Seq:
    02
  • Druppels per ml:
    22 - 26
  • Gegradueerd tot:
    2 ml
  • Schaalverdeling:
    2/0,5 ml
  • Steel Ø:
    3,3 mm