Orders LinkContactUsLinkComponent
Transferpipetten
3,5 ml, 21 - 28, 3,2 mm, 152 mm, 3/0,5 ml, 3 ml, -, Bulk
Catalog # BRND747760
Supplier:   Brand
Transferpipetten
Catalog # BRND747760
Supplier:  Brand
Transferpipetten
Transferpipetten
3,5 ml, 21 - 28, 3,2 mm, 152 mm, 3/0,5 ml, 3 ml, -, Bulk
Price
47,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE.
  • Zeer goede reproduceerbaarheid van het aantal druppels per millimeter
  • Ideaal voor aliquots
  • Pasteurpipetten kunnen worden gevuld, diepgevroren of veranderd in een gesloten vat door de tip met hitte te verzegelen
  • De geïntegreerde pipetballon kan gemakkelijk worden ingedrukt om vermoeidheid door frequente pipettering te beperken
  • Bestendig tegen sterilisatie door gas of gammastraling
Specifications
  • Verpakt:
    Bulk
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    3,5 ml
  • Lengte:
    152 mm
  • Seq:
    05
  • Druppels per ml:
    21 - 28
  • Gegradueerd tot:
    3 ml
  • Schaalverdeling:
    3/0,5 ml
  • Steel Ø:
    3,2 mm