Orders LinkContactUsLinkComponent
Transferpipetten
Transferpipetten
3,5 ml, 25 - 30, 3,4 mm, 151 mm, 1/0,25 ml, 1 ml, -, Bulk
Catalogus # 612-1714
Leverancier:   Brand
Transferpipetten
Catalogus # 612-1714
Leverancier:  Brand
Transferpipetten
Transferpipetten
3,5 ml, 25 - 30, 3,4 mm, 151 mm, 1/0,25 ml, 1 ml, -, Bulk
Price
48,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE.
  • Zeer goede reproduceerbaarheid van het aantal druppels per millimeter
  • Ideaal voor aliquots
  • Pasteurpipetten kunnen worden gevuld, diepgevroren of veranderd in een gesloten vat door de tip met hitte te verzegelen
  • De geïntegreerde pipetballon kan gemakkelijk worden ingedrukt om vermoeidheid door frequente pipettering te beperken
  • Bestendig tegen sterilisatie door gas of gammastraling
Specificaties
  • Verpakt:
    Bulk
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    3,5 ml
  • Lengte:
    151 mm
  • Seq:
    04
  • Druppels per ml:
    25 - 30
  • Gegradueerd tot:
    1 ml
  • Schaalverdeling:
    1/0,25 ml
  • Steel Ø:
    3,4 mm