Emmers
transparant, 15 L, 340 mm
Catalogus # BRND72378
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, doorschijnend.
- Met schaalverdeling
- Zeer goede thermische bestendigheid
- Zeer goede chemische bestendigheid
Universele, multifunctionele emmer met tuit, verstevigde rand en handvat.
Specificaties
- Capaciteit:15 L
- Kleur:transparant
- Hoogte:340 mm