Emmers
transparant, 12 L, 300 mm
Catalogus # BRND72376
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, doorschijnend.
- Met schaalverdeling
- Zeer goede thermische bestendigheid
- Zeer goede chemische bestendigheid
Universele, multifunctionele emmer met tuit, verstevigde rand en handvat.
Specificaties
- Capaciteit:12 L
- Kleur:transparant
- Hoogte:300 mm