Telkamers met Bürker-patroon, inclusief twee haemacytometer-dekglazen.
- Elk groot vierkant wordt door dubbele lijnen (0,05 mm van elkaar) opgedeeld in 16 groepsvierkanten met zijden van 0,2 mm
- De groepsvierkanten zijn even groot als de Neubauer-telkamer, maar zijn verder niet opgedeeld
- De telling toont 9 grote vierkanten van elk 1 mm²
Deze worden gebruikt voor het tellen van trombocyten en erytrocyten.
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Bürker
- Omschrijving:Counting chamber, with clips, double ruling