Fenolftaleïne ACS
Plastic bottle, 100 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Fenolftaleïne ACS
Catalogus # ACRO417181000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 77-09-8
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS-nummer:77-09-8
- Formule:C₂₀H₁₄O₄
- MDL-nummer:MFCD00005913
- Molecular Weight:318.33 g/mol
- Merck index:14,07243
- Smelten Pt:258…263 °C
- Dichtheid:1,3 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:201-004-7
- BEREIKEN:01-2119498295-24
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:From pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
- Clarity of alcohol solution:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:100 g