Laboratoriumschalen
652×530×140 mm
Catalogus # BRND156648
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Glad oppervlak voor gemakkelijk reinigen
Met ribbels op bodem. Zeer veelzijdige schalen, ideaal voor een breed scala aan toepassingen. De ribbels op de bodem zorgen ervoor dat deze schalen ideaal zijn voor gebruik als ontwikkelschalen.
Specificaties
- b×d×h:652×530×140 mm