Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
370×310×75 mm
Catalogus # BRND156644
Leverancier:   Brand
Laboratoriumschalen
Catalogus # BRND156644
Leverancier:  Brand
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
370×310×75 mm
Price
31,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, wit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Glad oppervlak voor gemakkelijk reinigen
Met ribbels op bodem. Zeer veelzijdige schalen, ideaal voor een breed scala aan toepassingen. De ribbels op de bodem zorgen ervoor dat deze schalen ideaal zijn voor gebruik als ontwikkelschalen.
Specificaties
  • b×d×h:
    370×310×75 mm