Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
300×240×70 mm
Catalogus # BRND156642
Leverancier:   Brand
Laboratoriumschalen
Catalogus # BRND156642
Leverancier:  Brand
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
300×240×70 mm
Price
21,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, wit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Glad oppervlak voor gemakkelijk reinigen
Met ribbels op bodem. Zeer veelzijdige schalen, ideaal voor een breed scala aan toepassingen. De ribbels op de bodem zorgen ervoor dat deze schalen ideaal zijn voor gebruik als ontwikkelschalen.
Specificaties
  • b×d×h:
    300×240×70 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.