Laboratoriumschalen
225×180×45 mm
Catalogus # BRND156640
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Glad oppervlak voor gemakkelijk reinigen
Met ribbels op bodem. Zeer veelzijdige schalen, ideaal voor een breed scala aan toepassingen. De ribbels op de bodem zorgen ervoor dat deze schalen ideaal zijn voor gebruik als ontwikkelschalen.
Specificaties
- b×d×h:225×180×45 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.