Dextrin
Plastic bottle, 500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dextrin
- CAS-nummer:9004-53-9
- Formule:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-nummer:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,02971
- Dichtheid:1,45 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-675-4
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Titration with HClO4:≥96.0 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:500 g