Dextrin
Plastic bottle, 100 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Dextrin
- Numéro CAS:9004-53-9
- Formule:(C₆H₁₂O₆)n
- Numéro MDL:MFCD00081554
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Index Merck:13,02971
- Densité:1,45 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Kamertemperatuur
- EINECS:232-675-4
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Titration with HClO4:≥96.0 %
Spécifications
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:100 g