Orders LinkContactUsLinkComponent
Trechterhouders
Trechterhouders
2 trechters
Catalogus # 241-0344
Leverancier:   Brand
Trechterhouders
Catalogus # 241-0344
Leverancier:  Brand
Trechterhouders
Trechterhouders
2 trechters
Price
117,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PP, wit.
Ondersteunt 1 of 2 trechters met een buitendiameter aan de bovenkant van 50 tot 120 mm. Gemakkelijk te monteren op de steunen met een buitendiameter van 8 tot 14 mm met een borgmoer.
Specificaties
  • Voor:
    2 trechters
  • Cat. No.:
    241-0344
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.