Trechterhouders
Funnel holder for a funnel, 1 trechter
Catalogus # 241-0343
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, wit.
Ondersteunt 1 of 2 trechters met een buitendiameter aan de bovenkant van 50 tot 120 mm. Gemakkelijk te monteren op de steunen met een buitendiameter van 8 tot 14 mm met een borgmoer.
Specificaties
- Voor:1 trechter
- Omschrijving:Funnel holder for a funnel