Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters
Scheitrechters
250 ml, 33 mm
Catalogus # BRND140005
Leverancier:   Brand
Scheitrechters
Catalogus # BRND140005
Leverancier:  Brand
Scheitrechters
Scheitrechters
250 ml, 33 mm
Price
183,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hoge helderheid, PTFE-kraan, PP-schroefdop.
  • Lekvrije sluiting en kraan
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Autoclaveerbaar behalve de kraan
  • PTFE-kraan heeft geen smering nodig
Hoge helderheid voor observatie van inhoud.
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Seq:
    02
  • Ø stop:
    33 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.