Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters
125 ml, 28 mm
Catalog # BRND140004
Supplier:   Brand
Scheitrechters
Catalog # BRND140004
Supplier:  Brand
Scheitrechters
Scheitrechters
125 ml, 28 mm
Price
177,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hoge helderheid, PTFE-kraan, PP-schroefdop.
  • Lekvrije sluiting en kraan
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Autoclaveerbaar behalve de kraan
  • PTFE-kraan heeft geen smering nodig
Hoge helderheid voor observatie van inhoud.
Specifications
  • Capaciteit:
    125 ml
  • Seq:
    01
  • Ø stop:
    28 mm