Double spatulas
Dubbele spateluiteinden, 180 mm, groen
Catalogus # BRND139815
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, green. These impact resistant spatulas are available with double spatula ends or spatula and spoon combination.
Specificaties
- Kleur:groen
- Omschrijving:Dubbele spateluiteinden
- Lengte:180 mm