Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
Maatscheppen
250 ml, 260 mm
Catalogus # 231-0338
Leverancier:   Brand
Maatscheppen
Catalogus # 231-0338
Leverancier:  Brand
Maatscheppen
Maatscheppen
250 ml, 260 mm
Price
28,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkte handgreep.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • De inhoud van de schep is in de handgreep vermeld zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Lengte:
    260 mm