Roerstaafjes
Roerstaaf, rond uiteinde, met stalen kern, PTFE, 6 mm, 400 mm
Catalogus # 441-0216
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specificaties
- Ø:6 mm
- Omschrijving:Roerstaaf, rond uiteinde, met stalen kern
- Lengte:400 mm
- Materiaal:PTFE