Stirring rods
Roerstaaf, met spateluiteinden, PTFE, 8 mm, 300 mm
Catalogus # BRND136225
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø:8 mm
- Omschrijving:Roerstaaf, met spateluiteinden
- Lengte:300 mm
- Materiaal:PTFE
- Seq:003