Stirring rods
Roerstaaf, met spateluiteinden, PTFE, 8 mm, 200 mm
Catalog # BRND136215
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:8 mm
- Omschrijving:Roerstaaf, met spateluiteinden
- Lengte:200 mm
- Materiaal:PTFE
- Seq:001