Orders LinkContactUsLinkComponent
Vervangschroefdoppen
Vervangschroefdoppen
GL 54, 500/1000 ml
Catalogus # BRND130324
Leverancier:   Brand
Vervangschroefdoppen
Catalogus # BRND130324
Leverancier:  Brand
Vervangschroefdoppen
Vervangschroefdoppen
GL 54, 500/1000 ml
Price
101,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 54
  • Voor flessen:
    500/1000 ml