Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, PTFE
Dropping bottles, PTFE
50 ml, 100 mm, 43 mm
Catalogus # BRND125328
Leverancier:   Brand
Dropping bottles, PTFE
Catalogus # BRND125328
Leverancier:  Brand
Dropping bottles, PTFE
Dropping bottles, PTFE
50 ml, 100 mm, 43 mm
Price
125,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit PTFE.
  • Flexibele wand voor gemakkelijk gebruik
  • Schroefdop
  • Gegarandeerd chemisch bestendig en inert
Geschikt voor het druppelen van agressieve chemicaliën.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    43 mm
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Hoogte:
    100 mm