Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, PTFE
25 ml, 93 mm, 33 mm
Catalogus # BRND125316
Leverancier:   Brand
Dropping bottles, PTFE
Catalogus # BRND125316
Leverancier:  Brand
Dropping bottles, PTFE
Dropping bottles, PTFE
25 ml, 93 mm, 33 mm
Price
113,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wit PTFE.
  • Flexibele wand voor gemakkelijk gebruik
  • Schroefdop
  • Gegarandeerd chemisch bestendig en inert
Geschikt voor het druppelen van agressieve chemicaliën.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    33 mm
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Hoogte:
    93 mm