Cryovials
4,00 ml, 12,5×71 mm, Ja
479-1215
: Brand
PP, met schaalverdeling. Ontworpen voor de opslag van biologisch materiaal, zoals micro-organismen, menselijke en dierlijke cellen, enzovoort in de gasvormige fase van vloeibaar stikstof.
- Groot, mat markeergebied en gekleurde dop-inserts voor eenvoudige identificatie van monsters
- Temperatuurstabiliteit tot -196 °C en autoclaveerbaar bij 121 °C (2 bar), volgens DIN EN 285
- Gesteriliseerd met γ-straling (SAL 10⁻⁶)
- Cryogene buisjes zijn steriel, RNase-, DNase-, DNA- en endotoxinevrij
- Buizen zonder ringstatieven kunnen worden gecentrifugeerd bij een maximale RCF van 14000×g
Zelfstandig staand
* met ronde bodem
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:12,5×71 mm
- Capaciteit:4,00 ml