Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryovials
Cryovials
3,00 ml, 12,5×70 mm, Ja
Catalogus # 479-1204
Leverancier:   Brand
Cryovials
Catalogus # 479-1204
Leverancier:  Brand
Cryovials
Cryovials
3,00 ml, 12,5×70 mm, Ja
Price
403,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, met schaalverdeling. Ontworpen voor de opslag van biologisch materiaal, zoals micro-organismen, menselijke en dierlijke cellen, enzovoort in de gasvormige fase van vloeibaar stikstof.
  • Groot, mat markeergebied en gekleurde dop-inserts voor eenvoudige identificatie van monsters
  • Temperatuurstabiliteit tot -196 °C en autoclaveerbaar bij 121 °C (2 bar), volgens DIN EN 285
  • Gesteriliseerd met γ-straling (SAL 10⁻⁶)
  • Cryogene buisjes zijn steriel, RNase-, DNase-, DNA- en endotoxinevrij
  • Buizen zonder ringstatieven kunnen worden gecentrifugeerd bij een maximale RCF van 14000×g
Zelfstandig staand
* met ronde bodem
Specificaties
  • Inclusief dop:
    Ja
  • Ø×h:
    12,5×70 mm
  • Capaciteit:
    3,00 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.