Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Mini-exsiccator, Basic, (6,2 l), 3 kamers, 221×214×540 mm, 212×180×162 mm, 2,7 kg
Catalogus # 467-0051
Leverancier:   Bohlender
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Catalogus # 467-0051
Leverancier:  Bohlender
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Mini-exsiccator, Basic, (6,2 l), 3 kamers, 221×214×540 mm, 212×180×162 mm, 2,7 kg
Price
740,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparant, polycarbonaat. Elk compartiment heeft een deur met kliksluiting en geïntegreerde afdichting voor eenvoudig openen en hermetisch afsluiten. Temperatuurbestendig van -35 tot +70 °C, geschikt voor gebruik onder normale druk.
  • Robuuste constructie, lichtgewicht, draagbaar en stapelbaar
  • Wordt geleverd met droogmiddel in een handige hersluitbare container
 : Shelves must be ordered separately.
Specificaties
  • Gewicht:
    2,7 kg
  • Uitw. b×d×h:
    221×214×540 mm
  • Omschrijving:
    Mini-exsiccator, Basic, (6,2 l)
  • Int. b×d×h:
    212×180×162 mm
  • Met:
    3 kamers
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Cartridge, aluminium, met omsloten silicagel, 102 x 53 x 12 mm (b x d x h)
    Cartridge, aluminium, met omsloten silicagel, 102 x 53 x 12 mm (b x d x h)
    BOHLV1901-04
    Mini en Star exsiccatoren
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    BOHLV1903-04
    Mini desiccators
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 32,10 €