Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Mini-exsiccator, Basic, (6,2 l), 2 kamers, 221×214×360 mm, 212×180×162 mm, 1,8 kg
  467-4106
 :   Bohlender
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
  467-4106
 :  Bohlender
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Mini Basic exsiccatorkasten, SICCO
Mini-exsiccator, Basic, (6,2 l), 2 kamers, 221×214×360 mm, 212×180×162 mm, 1,8 kg
448,00 €
1 * 1 ST
Transparant, polycarbonaat. Elk compartiment heeft een deur met kliksluiting en geïntegreerde afdichting voor eenvoudig openen en hermetisch afsluiten. Temperatuurbestendig van -35 tot +70 °C, geschikt voor gebruik onder normale druk.
  • Robuuste constructie, lichtgewicht, draagbaar en stapelbaar
  • Wordt geleverd met droogmiddel in een handige hersluitbare container
 : Shelves must be ordered separately.
  • Gewicht:
    1,8 kg
  • Uitw. b×d×h:
    221×214×360 mm
  • Omschrijving:
    Mini-exsiccator, Basic, (6,2 l)
  • Int. b×d×h:
    212×180×162 mm
  • Met:
    2 kamers
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • BOHLV1901-04
    Cartridge, aluminium, met omsloten silicagel, 102 x 53 x 12 mm (b x d x h)
    Mini en Star exsiccatoren
    1 * 1 ST - 46,90 €
  •  
    Omschrijving
    Voor
  • BOHLV1903-04
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Mini desiccators
    1 * 5 ST - 32,40 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.