Slangen, PTFE
13,0 mm, 1,50 mm, 16,0 mm
228-0755
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
- Uitstekende chemische weerstand
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datasheet
- Buis ext.Ø:16,0 mm
- Buis int.Ø:13,0 mm
- Wanddikte:1,50 mm
- Seq:25