Slangen, PTFE
12,0 mm, 1,00 mm, 14,0 mm
228-4109
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
- Uitstekende chemische weerstand
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
- Buis ext.Ø:14,0 mm
- Buis int.Ø:12,0 mm
- Wanddikte:1,00 mm
- Seq:23