Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
10,0 mm, 2,00 mm, 14,0 mm
Catalog # 228-1533
Supplier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalog # 228-1533
Supplier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
10,0 mm, 2,00 mm, 14,0 mm
Price
134,00 €
Log in for availability
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Documents
Specifications
  • Buis ext.Ø:
    14,0 mm
  • Buis int.Ø:
    10,0 mm
  • Wanddikte:
    2,00 mm
  • Seq:
    22