Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
8,00 mm, 0,75 mm, 9,50 mm
Catalogus # 228-0752
Leverancier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalogus # 228-0752
Leverancier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE
8,00 mm, 0,75 mm, 9,50 mm
Price
39,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Documents
Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    9,50 mm
  • Buis int.Ø:
    8,00 mm
  • Wanddikte:
    0,75 mm
  • Seq:
    48
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.