Slangen, PTFE
6,00 mm, 1,00 mm, 8,00 mm
228-0750
PTFE, wit, lichtdoorlatend.
- Uitstekende chemische weerstand
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel
Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.
Temperature resistance: −200 to +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Technische fiche
- Buis ext.Ø:8,00 mm
- Buis int.Ø:6,00 mm
- Wanddikte:1,00 mm
- Seq:44