Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Slangen, PTFE

5,00 mm, 0,50 mm, 6,00 mm
Catalogus # 228-0748
Leverancier:   Bohlender
Slangen, PTFE
Catalogus # 228-0748
Leverancier:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE

5,00 mm, 0,50 mm, 6,00 mm

Price
19,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, wit, lichtdoorlatend.

  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel

Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.

Temperature resistance: −200 to +260 °C

Documents

Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    6,00 mm
  • Buis int.Ø:
    5,00 mm
  • Wanddikte:
    0,50 mm
  • Seq:
    41
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.